Merck
1076137
USP
Bosentan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(tert-Butyl)-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-(tert-Butyl)-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2′-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥195,000
¥195,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥195,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H25N5O5S
CAS番号:
分子量:
507.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥195,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bosentan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2nc(nc(c2Oc4c(cccc4)OC)O)c3ncccn3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H25N5O5S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)30-21-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)24(31)29-23(28-21)22-26-14-7-15-27-22/h5-15H,1-4H3,(H2,28,29,30,31)
InChI Key
REEANFGHAAWSIZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bosentan Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)