Merck
1103105
USP
パルミチン酸パルミチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
パルミチン酸セチル, パルミチン酸パルミチルエステル, ヘキサデカン酸ヘキサデシル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥61,500
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥61,500
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH3
CAS番号:
分子量:
480.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥61,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetyl palmitate
メーカー/製品名
USP
mp
55-56 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI Key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cetyl palmitate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Cetyl Esters Wax
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1103105-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)