Merck
1492007
USP
パルミチン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-ペンタデカンカルボン酸, C16:0, NSC 5030, PamOH, セチル酸, ヘキサデカン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
500 MG
¥80,000
¥80,000
出荷予測2026年3月23日詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
CH3(CH2)14COOH
CAS番号:
分子量:
256.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
607489
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
API family
palmitic acid
form
flakes
manufacturer/tradename
USP
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
solubility
water: 0.00005 g/L at 20 °C
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P0090000PHR112043051
Palmitic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1492007
Palmitic acid
Palmitic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0090000
Palmitic acid
Palmitic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1120
Palmitic acid
Palmitic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
43051
Palmitic acid
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
API family
palmitic acid
API family
palmitic acid
API family
palmitic acid
API family
-
General description
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
Palmitic acid, a long-chain saturated fatty acid, is frequently incorporated into biologic formulations, especially in the development of liposomes and other lipid-based delivery systems. In microbiology, it contributes to enhancing the solubility and stability of hydrophobic drugs, ensuring that biologic therapies retain their efficacy and are delivered effectively to the target site in the body.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
規定された品質試験およびアッセイに適したパルミチン酸USP標準品。
以下に示す米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイおよび確認試験用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます:
  • パルミチン酸
  • ステアリン酸マグネシウム
  • ステアリン酸ナトリウム
  • Cetyl Esters Wax
Analysis Note
これらの製品は試験・分析用です。人や動物に投与することを意図したものではなく、疾患の診断や治療に使用することはできません。
Other Notes
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pha
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Comparable product
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium Stearate
United States Pharmacopeia, 39(3), 6024-6024 (2014)
Cetyl Esters Wax
United States Pharmacopeia, 42(5), 5706-5706 (2018)
Magnesium Stearate
United States Pharmacopeia, 30(1), 5864-5864 (2016)
Palmitic Acid
United States Pharmacopeia, 42(3), 5918-5918 (2019)
Tanit L Gabriel et al.
Diabetes, 63(10), 3310-3323 (2014-05-03)
In obesity, adipose tissue (AT) contains crown-like structures where macrophages surround nonviable adipocytes. To understand how AT macrophages (ATMs) contribute to development of insulin resistance, we examined their character in more detail. In silico analysis of F2 mouse populations revealed
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1492007-500MG04061838738240