安全性情報
1071304
USP
胆汁酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥73,360
¥73,360
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥73,360
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,360
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
Bile salts USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bile salts USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pancreatin
  • Pancreatin Tablets
  • Pancrelipase
  • Pancrelipase Capsules
  • Pancrelipase Delayed-Release Capsules
  • Pancrelipase Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1071304-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pancrelipase
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3382-3382 (2013)
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.