Merck
1046351
USP
アズールB
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N,N,N′-トリメチルチオニン, アズールI, メチレンアズール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥205,000
¥205,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥205,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16ClN3S
CAS番号:
分子量:
305.83
カラーインデックス番号:
52010
Beilstein:
3922630
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥205,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
azure b
メーカー/製品名
USP
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChI Key
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Azure B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methylene Blue
  • Methylene Blue Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1046351-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)