Merck
1043149
USP
Ascorbyl Stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-Ascorbic acid 6-stearate, 6-O-Stearyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl 6-octadecanoate, Ascorbyl stearate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,580
¥32,580
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H42O7
CAS番号:
分子量:
442.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
¥32,580
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
(Pharmaceutical small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C24H42O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(26)30-18-19(25)23-21(27)22(28)24(29)31-23/h19,23,25,28-29H,2-18H2,1H3
InChI Key
NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1043149-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)