スキップする
1011709
USP
アダパレン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-(4-メトキシ-3-トリシクロ[3.3.1.13,7]デカ-1-イルフェニル)-2-ナフタレンカルボン酸, CD-271, ディフェリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥53,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H28O3
CAS番号:
分子量:
412.52
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥53,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
adapalene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)-c5ccc6cc(ccc6c5)C(O)=O
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)/t17-,18+,19-,28-
InChI key
LZCDAPDGXCYOEH-AADAIPAGSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Adapalene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Adapalene Gel
Biochem/physiol Actions
レチノイン酸のアナログであり、RARβ、RARγのアゴニストです(RARβ、RARγ、RARα、RXRαに対するAC50値は、それぞれ2.2 nM、9.3 nM、22 nM、> 1000 nM)。
レチノイン酸のアナログであり、RARβ、RARγのアゴニストです(RARβ、RARγ、RARα、RXRαに対するAC50値は、それぞれ2.2 nM、9.3 nM、22 nM、> 1000 nM)。in vitroで結腸直腸癌細胞の増殖を阻害し、アポトーシスを誘導します。また、面皰形成の抑制作用を示します。薬理学的性質が特徴的であることから、挫瘡の治療において、他のレチノイドよりも優れた効果を発揮しています。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Y0001121BP1120PHR1388
アダパレン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1011709
アダパレン
アダパレン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001121
アダパレン
アダパレン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1120
アダパレン
アダパレン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1388
アダパレン
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
adapalene
API family
adapalene
API family
adapalene
API family
adapalene
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アダパレン
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)