安全性情報
1017364
USP
硫酸アルミニウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
硫酸アルミニウム 八水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥42,600
¥42,600
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥42,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al2O12S3 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
486.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,600
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aluminum sulfate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Aluminum sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Alumina and Magnesium Trisilicate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1017364-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)