1005004
USP
アセタゾールアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-アセトアミド-1,3,4-チアジアゾール-2-スルホンアミド, N-(5-[アミノスルホニル]-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド, N-(5-スルファモイル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetazolamide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI Key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Acetazolamide Compounded Oral Suspension
- Acetazolamide Extended-Release Capsules
- Acetazolamide for Injection
- Acetazolamide Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1005004-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ