Merck
Y0002271
フルルビプロフェン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-2-フルオロ-α-メチル-4-ビフェニル酢酸, L-790,330
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥20,900
About This Item
化学式:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
flurbiprofen
メーカー/製品名
EDQM
mp
110-112 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Flurbiprofen for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬;抗真菌活性を有する非ステロイド性抗炎症薬。 Sエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害し、抗炎症作用および鎮痛作用の両方を有していますが、Rエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害せず、鎮痛作用のみ示します。
フルルビプロフェンはシクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬であり、プロスタグランジン合成経路における、アラキドン酸からプロスタグランジンG2(PGG2)へ、PGG2からプロスタグランジンH2(PGH2)への変換に関与する酵素です。本化合物は、炎症、疼痛、腫脹および発熱の原因となるプロスタグランジンを減少させます。フルルビプロフェンはCOX-1および-2両方の活性を阻害します。 Sエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害し、抗炎症作用および鎮痛作用の両方を有していますが、Rエナンチオマーはプロスタグランジン合成を阻害せず、鎮痛作用のみ示します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002271:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)