Merck
Y0002184
Letrozole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4,4′-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)bisbenzonitrile, 4,4′-(1H-1,3,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 μG
¥20,200
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 μG
¥20,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11N5
CAS番号:
分子量:
285.30
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
letrozole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]3(cnnc3)C(c2ccc(cc2)C#N)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI Key
BCTXUGAAOFIJGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Letrozole impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)