Merck
Y0002125
システム適合性A用アルファカルシドール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アルファカルシドール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,400
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
alfacalcidol
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Alfacalcidol for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
合成ビタミンD3アナログであり、1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロールに代謝されます。骨吸収を阻害し、骨形成を促進します。ウシ副甲状腺細胞による副甲状腺ホルモンの分泌を抑制します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002125:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)