Y0002059
Atazanavir sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3S,8S,9S,12S)-1,14-Dimethyl-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate sulfate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atazanavir
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H](CN(CC1=CC=C(C2=CC=CC=N2)C=C1)NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)[C@@H](NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3.O=S(O)OO
InChI
1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
InChI Key
DQSGVVGOPRWTKI-QVFAWCHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Heart,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ