Merck
Y0002040
25-ヒドロキシコレカルシフェロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
25-ヒドロキシビタミンD3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
calcifediol
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Calcifediol is a metabolite of vitamin D3, which is responsible for maintaining appropriate amounts of calcium and phosphorus for strong as well as healthy teeth and bones.[1][1]
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Calcifediol for impurity D identification may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.[2]
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calcifediol for impurity D identification
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 118, 6045-6066 (2019)
Calcifediol-loaded liposomes for local treatment of pulmonary bacterial infections
Castoldi A, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 118, 62-67 (2017)