SU860196
別名:
Short thread 2in1 universal vial kit
1 of 10
Supelco
29378-U
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
Sigma-Aldrich
SAE0074
Sigmatrix Urine Diluent
854171
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製、1.5 mL
PHL84240
Mirificin
Millipore
MERSSTX00
専用電極(Millicell 96 ウェルプレート用)、1 組
Z278416
ヒートブロック
P1526
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
27023
バイアル、透明ガラス製、スクリュートップ、目盛り付き(バイアルのみ)
Z291706
12×32 mm標準オートサンプラーバイアル、キャップ・セプタム付き、8-425ねじ
777358
Cy5-alkyne
blue polypropylene cap (open-top)clear glass red PTFE/white silicone
55 (Durometer: shore A)
pkg of 100 ea
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
1.0 mm
1.5 mL
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.