主要文書
MERSSTX00
Millipore
専用電極(Millicell 96 ウェルプレート用)、1 組
Millicell-96 well plate specialized Electrodes for voltohmmeter readings.
別名:
Millicell 電極, 専用電極
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Millicell®
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Millicell® ERS-2(電気的抵抗値システム)は、培養中の上皮細胞の膜電位と抵抗を高い信頼性で測定します。このデバイスは、細胞単層の健康状態を定性的に評価し、細胞コンフルエンスを定量的に測定します。各電極チップ上の銀/塩化銀(Ag/AgCl)ペレットが電圧を測定します。電極のサイズが小さいため、微孔膜上で増殖した細胞の経上皮電圧と細胞の抵抗を簡単に測定できます。付属品として、交換(固定)電極セット、 調節可能な電極セット、Millicell-96細胞培養インサートプレートと共に使用する特別な電極セットなどがあります。
特長&利点:
-層流フードに収まるポータブル装置
- 測定により無菌状態が損なわれたり膜上の細胞が損傷されたりしません。
- 上皮細胞培養プロトコルで広く引用され推奨されています。
アプリケーション:
経上皮電気抵抗(TEER)の測定、細胞単層の健康状態の評価、コンフルエンスの定量的測定
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞培養
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13