SU860145
1 of 10
Supelco
Z166065
ゴム栓
27232
ストッパー
Sigma-Aldrich
Z124591
Suba-Seal® セプタム
27235-U
27144
セプタム、褐色PTFE/シリコン
SYNF602015C
Synthware™ Buchner funnel
27018
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
24886-U
セプタム、障壁、pkg 100
27016
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
854980-U
クリンプシール、11 mm、PTFE/ラバー製セプタム付き
gray butyl rubber
pkg of 1000 ea
20 mm
for use with 20 mm finish crmp vialsfor use with PerkinElmer headspace vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.