Merck
SAAR5871061
塩化スズ(II)
anhydrous, univAR
別名:
塩化第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnCl2
CAS番号:
分子量:
189.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5871061EM)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR5871061EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)