Merck
SAAR5825700
di-Sodium tetraborate decahydrate
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
381.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5825700EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)