Merck
SAAR5043900
フタル酸カリウム, 一塩基酸
univAR
別名:
KHP, フタル酸 一カリウム塩, フタル酸水素カリウム, 重フタル酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCC6H4COOK
CAS番号:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)