安全性情報
SAAR3222983
Iodine solution
Lugol′s
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
uniLAB
組成
Iodine content, 9.9 - 10.1 g/L
包装
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR3222983KF)
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Solution of iodine and potassium iodide in water.
Suitable for microscopy
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR3222983KF:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)