安全性情報
SAAR2233510
Ethanol
rectified, 96%, univAR
別名:
Ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
分子量:
46.07
UNSPSCコード:
12191601
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
univAR
アッセイ
96%
フォーム
liquid
包装
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)