Merck
SAAR1605000
クエン酸 一水和物
uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
製品種目
uniLAB
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1605000EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI Key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.0 °F
引火点(℃)
173.9 °C
適用法令
Jan Code
SAAR1605000EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)