Merck
SAAR1437500
Bromophenol blue
pH indicator
別名:
3′,3″,5′,5″-テトラブロモフェノールスルホンフタレイン, ブロモフェノールブルー スルトン型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H10Br4O5S
CAS番号:
分子量:
669.96
Beilstein:
61698
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
product name
ブロモフェノールブルー,
包装
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR1437500CB)
mp
273 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI Key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For laboratory use only
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)