Merck
SAAR1202000
オーラミンO
別名:
4,4′-(イミドカルボニル)ビス(N,N-ジメチルアニリン) 一塩酸塩, ピオクタニヌムオーロイム, ベーシックイエロー2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
303.83
カラーインデックス番号:
41000
Beilstein:
4030061
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
包装
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI Key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For laboratory use only
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)