Merck
72599
Supelco
色度参照溶液 APHA準拠
analytical standard, set of 20 × 2 mL 20 standard solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to ASTM® D 1209-00
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
set of 20 × 2 mL 20 standard solutions
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キットには、ASTM D1209-00で定義される20種類の色度参照溶液のセットが含まれており、濃度は白金コバルトから水まで、0~500 ppmです。
塩化コバルト(II)が含まれます。
アプリケーション
色度参照溶液は、色度測定機器の日常的な較正および試験結果の検証に使用されます。
特徴および利点
  • すぐに使用できる溶液です
  • ASTM D 1209-00に準拠しています
  • 開封明示機構付き2 mLアンプルで利用可能です
  • 有効期限があり、ラベルに記載されています
  • 効果的な品質管理システムのための詳細な分析証明書が添付されています
包装
2 mL溶液入りのアンプル
構成
本製品は、APHAに準拠した以下の色度参照溶液のセットです:
  • 色度参照溶液 5 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 10 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 15 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 20 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 25 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 30 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 35 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 40 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 50 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 60 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 70 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 100 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 150 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 200 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 250 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 300 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 350 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 400 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 450 - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液 500 - 2 mLアンプル
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.