Merck
PHL89883
Picein
phyproof® Reference Substance
別名:
1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethan-1-one, 4′-(β-D-Glucopyranosyloxy)acetophenone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyacetophenone glucoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18O7
CAS番号:
分子量:
298.29
Beilstein:
90049
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
GOZCEKPKECLKNO-RKQHYHRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89883-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kavindra Kumar Kesari et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-07-08)
Several bioactive compounds are in use for the treatment of neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Historically, willow (salix sp.) bark has been an important source of salisylic acid and other natural compounds with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic