Merck
PHL89385
レイン
phyproof® Reference Substance
別名:
4,5-ジヒドロキシアントラキノン-2-カルボン酸, 9,10-ジヒドロ-4,5-ジヒドロキシ-9,10-ジオキソ-2-アントラセンカルボン酸, ルバーブイエロー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8O6
CAS番号:
分子量:
284.22
Beilstein:
2222155
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
InChI Key
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
PHL89385-20MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.