Merck
PHL89865
5-メトキシプソラレン
phyproof® Reference Substance
別名:
4-メトキシフロ[3,2-gベンゾピラン-7-オン, ゲラレン, ヘラクリン, ベルガプテン, マジュディン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥58,000
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥58,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O4
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
19560
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
190-193 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3
InChI Key
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL89865-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)