Merck
PHL89851
Sipeimine
phyproof® Reference Substance
別名:
Imperialine, Kashmirine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥78,500
¥78,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥78,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H43NO3
CAS番号:
分子量:
429.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
N21[C@H]([C@]([C@H]3[C@H]([C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O)C(=O)C5)C)C4)CC3)C2)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
InChI Key
IQDIERHFZVCNRZ-LRCDAWNTSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89851-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)