Merck
SMB00434
Sigma-Aldrich
Jujuboside A
≥97% (HPLC)
別名:
(3β,16β,23R)-16,23:16,30-Diepoxy-20-hydroxydammar-24-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O0[O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-α-L-arabinopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H94O26
CAS番号:
分子量:
1207.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
plant (Semen Ziziphus spinosa)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)=C[C@@H](C[C@@]1(O)C)O[C@]2(OC3)[C@@]1([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]([C@]43C2)(C)CC[C@@]6([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@@](OC[C@@H]7O)([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@](O9)([H])[C@H](O[C@@]%10([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]
InChI
1S/C58H94O26/c1-23(2)15-25-16-56(8,72)47-26-9-10-32-54(6)13-12-33(53(4,5)31(54)11-14-55(32,7)57(26)21-58(47,84-25)76-22-57)80-51-46(83-50-43(71)38(66)34(62)24(3)77-50)44(28(61)19-74-51)81-52-45(82-49-41(69)35(63)27(60)18-73-49)40(68)37(65)30(79-52)20-75-48-42(70)39(67)36(64)29(17-59)78-48/h15,24-52,59-72H,9-14,16-22H2,1-8H3/t24-,25-,26+,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,47-,48+,49-,50-,51-,52-,54-,55+,56-,57-,58-/m0/s1
InChI Key
KVKRFLVYJLIZFD-OQVAHBRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Jujuboside A (JuA) is a saponin isolated from Semen Ziziphus spinosa (SZS) used in Traditional Chinese Medicine.
生物化学的/生理学的作用
Jujuboside A has been shown to be a major hypnotic-sedative and is used for treating insomnia and anxiety.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00434-VAR:
SMB00434-BULK:
SMB00434-5MG:
SMB00434-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)