Merck
PHL89819
バニリン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
168.15
Beilstein:
2208364
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus lycium melissa panax pimpinella thymus zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHL89819-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)