Merck
PHL89791
Shikonin
phyproof® Reference Substance
別名:
Isoarnebin 4, Shikonin S, Tokyo Violet
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥48,200
¥48,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥48,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O5
CAS番号:
分子量:
288.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥48,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
InChI Key
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89791-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)