Merck
PHL89516
スコポレチン
phyproof® Reference Substance
別名:
6-メチルエスクレチン, 6-メトキシウンベリフェロン, 7-ヒドロキシ-6-メトキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシ-6-メトキシクマリン, Buxuletin, エスクレチン-6-メチルエーテル, エスコポレチン, クリサトロープ酸, ゲルセミン酸, ムライエチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥65,700
¥65,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥65,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
Beilstein:
156296
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥65,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
203-205 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChI Key
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
スコポレチンは、LPL遺伝子の転写を促進することにより、脂肪細胞におけるリポたんぱく質リパーゼの活性を著しく増加させます。また、TNF-αによるLPLの阻害を部分的に逆転させます。[1]
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica glycyrrhiza lycium pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89516-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)