Merck
PHL89785
Schizandrin A
phyproof® Reference Substance
別名:
Schisandrin A, Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schizandrin A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥94,500
¥94,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥94,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O6
CAS番号:
分子量:
416.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥94,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
InChI Key
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89785-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)