Merck
Y0001818
Schizandrin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi アルコール A, Wuweizichun A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O7
CAS番号:
分子量:
432.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
schisandrin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
InChI Key
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Schizandrin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シザンドリンは、抗酸化作用や抗炎症作用にかかわる複数の生物学的特性を有する天然物です。ROSの形成を低下させ、アポトーシス過程と酸化ストレスのミトコンドリア経路を阻害します。また、肝保護、抗腫瘍性、抗ウイルス性、抗健忘といった作用が報告されており、グルタミン酸による神経毒性に対する神経保護作用があることもわかっています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001818:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート