Merck
PHL89786
Schizandrin B
phyproof® Reference Substance
別名:
γ-Schizandrin, Schisandrin B, Wuweizisu B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥94,500
¥94,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥94,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28O6
CAS番号:
分子量:
400.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥94,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1COc2c1c(c3c(c2)CC(C(Cc4c3c(c(c(c4)OC)OC)OC)C)C)OC
InChI
1S/C23H28O6/c1-12-7-14-9-16(24-3)20(25-4)22(26-5)18(14)19-15(8-13(12)2)10-17-21(23(19)27-6)29-11-28-17/h9-10,12-13H,7-8,11H2,1-6H3
InChI Key
RTZKSTLPRTWFEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89786-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Chunmei Yan et al.
Annals of translational medicine, 8(18), 1157-1157 (2020-11-27)
Cervical cancer is a prevalent tumor in women. Here we investigated the synergic effects of Schisandrin B (Sch B), an active compound extracted from the Chinese herb Schisandra Chinensis, in docetaxel (DTX)-induced restriction of growth and invasion of cervical cancer.
Ho Yin Pekkle Lam et al.
Biomolecules, 10(7) (2020-07-09)
Abstract: Currently, Angiostrongylus cantonensis infections are predominantly treated with albendazole. However, the use of albendazole can provoke certain neurological symptoms as a result of the immune response triggered by the dead worms. Therefore, treatment usually involves co-administration of corticosteroids to