Merck
PHL89746
オリエンチン
phyproof® Reference Substance
別名:
8-β-D-グルコピラノシル-3′,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, ルテオリン 8-C-β-D-グルコピラノシド, ルテオリン-8-グルコシド, ルテキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥78,500
¥78,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥78,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI Key
PLAPMLGJVGLZOV-VPRICQMDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
生物化学的/生理学的作用
フラボノイド配糖体は、アサイー、グローブおよびトケイソウで発見されました。抗ウィルス、抗菌、抗酸化剤です。放射線防御活性を示します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis hypericum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89746-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)