Merck
PHL89733
7-メトキシクマリン
phyproof® Reference Substance
別名:
ヘルニアリン, メチルウンベリフェリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥58,000
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥58,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O3
CAS番号:
分子量:
176.17
Beilstein:
141728
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)