スキップする
64951
7-メトキシクマリン
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
別名:
ヘルニアリン, メチルウンベリフェリルエーテル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H8O3
CAS番号:
分子量:
176.17
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-513-3
Beilstein/REAXYS Number:
141728
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, alcohols: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
InChI key
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Methoxycoumarin (Herniarin) is used to study antioxidant and hepatoprotective properties and its activity as an allergen. 7-Methoxycoumarin may be used as a reference material in the purification, separation and analysis of coumarin compounds.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T3165PHL89733T2803
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
mp
117-121 °C (lit.)
mp
-
mp
117-121 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
powder
form
crystals
form
powder
fluorescence
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product), λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
fluorescence
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-メトキシクマリン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
64951-500MG: + 64951-100MG: + 64951-BULK: + 64951-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)