Merck
PHL89713
Hypophyllanthin
phyproof® Reference Substance
別名:
NSC 619044
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥140,000
¥140,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥140,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O7
CAS番号:
分子量:
430.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥140,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COC1=CC([C@@H]2C3=C4C(OCO4)=C(OC)C=C3C[C@H](COC)[C@H]2COC)=CC=C1OC
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20(29-5)23-24(31-13-30-23)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
InChI Key
LBJCUHLNHSKZBW-LZJOCLMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89713-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)