Merck
PHL89694
18β-グリチルレチン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
3β-ヒドロキシ-11-オキソ-18β,20β-オレアナ-12-エン-29-酸, ウラレン酸, エノキソロン, グリチルレチン, サブグリシルレチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥50,300
¥50,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥50,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H46O4
CAS番号:
分子量:
470.68
Beilstein:
2229654
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥50,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89694-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)