Merck
PHL89585
α-ボスウェル酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(3α,4β)-3-ヒドロキシオレアナ-12-エン-23-酸, 3α-ヒドロキシオレアナ-12-エン-24-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥123,000
¥123,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥123,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
Beilstein:
3074442
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥123,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2C1
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-15-26(3)16-17-28(5)19(20(26)18-25)8-9-21-27(4)12-11-23(31)30(7,24(32)33)22(27)10-13-29(21,28)6/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21+,22+,23+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
BZXULBWGROURAF-IKNLXHIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89585-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)