Merck
PHL89555
3-O-アセチル-α-ボスウェル酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(3α,4β)-3-(アセチルオキシ)オレアン-12-エン-23-oic-酸, 3α-(アセチルオキシ)オレアン-12-エン-24-oic-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥138,000
¥138,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H50O4
CAS番号:
分子量:
498.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥138,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C32H50O4/c1-20(33)36-25-12-13-29(5)23-10-9-21-22-19-27(2,3)15-16-28(22,4)17-18-30(21,6)31(23,7)14-11-24(29)32(25,8)26(34)35/h9,22-25H,10-19H2,1-8H3,(H,34,35)/t22-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
InChI Key
IAWGZKRQDHPFCZ-OBHGTAHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89555-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)