Merck
PHL80382
クリシン
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-ジヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
Beilstein:
233276
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
284-286 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
InChI Key
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80382-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)