スキップする
SML2297
Chlorflavonin
≥98% (HPLC), Antibiotic, powder
別名:
2-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)-5-hydroxy-3,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, F1484
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥20,600
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥82,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H15ClO7
CAS番号:
分子量:
378.76
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥20,600
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Chlorflavonin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=C(C2=C1C(C(OC)=C(C3=C(O)C(Cl)=CC=C3)O2)=O)OC
InChI
1S/C18H15ClO7/c1-23-11-7-10(20)12-14(22)18(25-3)15(26-17(12)16(11)24-2)8-5-4-6-9(19)13(8)21/h4-7,20-21H,1-3H3
InChI key
JLSQXYITDXJTKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antifungal against certain species of mold fungi and a superior antibiotic than streptomycin against M. tuberculosis by targeting AHAS catalytic subunit IlvB1.
Originally isolated from Aspergillus candidus Link, Chlorflavonin is a non-cytotoxic (up to 100 μM; MRC-5 and THP-1) antibiotic with antifungal activity against certain species of mold fungi (MIC = 0.08 μg/mL against A. amstelodami, A. fumigalus, A. ochraceous; Paecilomyces variotii MIC = 2.5 μg/mL, Botrytis cinerea MIC = 5 μg/mL). Chlorflavonin also exhibits antibiotic activity against M. tuberculosis (MIC90 = 1.56 μM) by targeting acetohydroxyacid synthase (AHAS) catalytic subunit ilvB1. Chlorflavonin is superior to streptomycin against M. tuberculosis inside infected macrophages, synergizes with isoniazid and delamanid, leading to a complete sterilization in liquid cultures.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0361SML2109SML2365
ST034307 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2109
ST034307
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
faintly yellow to dark yellow
color
faint green to dark gray
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2297-BULK: + SML2297-VAR: + SML2297-5MG: + SML2297-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)