Merck
PHL89482
アカセチン
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-ジヒドロキシ-4′-メトキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥59,200
¥59,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥59,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
277879
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
260-265 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
抗過酸化特性および抗炎症特性を示すフラボノイドです。漢方薬に使用されています。がん細胞株の抗増殖物質として、アポトーシスを誘導し、G1期の細胞周期進行を遮断することが認識されています。
抗酸化能および抗炎症能を有するフラボノイド。伝統的な漢方薬に使用されます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89482-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)