1719500
USP
Withanolide A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
withania somnifera
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
InChI Key
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Ashwagandha Root
- Ashwagandha Root Dry Extract
- Ashwagandha Root Powder
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1719500-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ