Merck
PHL89319
ルタエカルピン
phyproof® Reference Substance
別名:
8,13-ジヒドロ­インドロ[2′,3′:3,4]ピリド[2,1-b]キナゾリン-5(7H)-オン, ルテカルピン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥42,680
¥42,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥42,680
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13N3O
CAS番号:
分子量:
287.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
InChI Key
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
遅延整流性K+チャネルブロッカ-です。血小板凝集を阻害します;血管拡張薬です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89319-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)