Merck
PHL89703
Harpagide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O10
CAS番号:
分子量:
364.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@]3([C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C)O
InChI
1S/C15H24O10/c1-14(21)4-7(17)15(22)2-3-23-13(11(14)15)25-12-10(20)9(19)8(18)6(5-16)24-12/h2-3,6-13,16-22H,4-5H2,1H3/t6-,7-,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
InChI Key
XUWSHXDEJOOIND-YYDKPPGPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89703-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simone Angeloni et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-01-27)
Leonurus cardiaca L. (Lamiaceae) is a perennial herb distributed in Asia and Southeastern Europe and has been used in traditional medicine since antiquity for its role against cardiac and gynecological disorders. The polar extracts obtained from L. cardiaca aerial parts